Z303984
Quickfit® plain stillhead
Quickfit SH 4/1
Sinónimos:
SH4/1
About This Item
Productos recomendados
Junta
male joint ST/NS14/23
fabricante / nombre comercial
Quickfit SH 4/1
disponibilidad
not available in USA and Canada, ROW (Available only in EU countries)
not available in USA and Canada
Categorías relacionadas
Descripción general
With 14/23 thermometer joint.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)