Z303445
Quickfit® two-neck, round-bottom flasks
capacity 250 mL, center joint: ST/NS 24/29
Sinónimos:
FR250/3S/2A
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck (One vertical central neck and one angled side neck)
Junta
center joint: ST/NS24/29
side joint ST/NS19/26
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Quickfit FR250/3S/2A
Altura
130 mm
capacidad
250 mL
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)