Documentos clave
Z303208
Quickfit® Liebig condenser
L 200 mm, joint: ST/NS 24/29
Sinónimos:
C1/13/SC
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Junta
joint: ST/NS24/29
fabricante / nombre comercial
Quickfit C1/13/SC
disponibilidad
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Longitud
200 mm
superficie
100 cm2
Descripción general
Designed to give a turbulent flow in the water jacket for efficient cooling at a comparatively slow rate of water flow. These condensers are adequate and effective in many applications.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
Z303208-1EA4061832829395