Z300969
Quickfit® Reduction Adapters
top female joint: ST/NS 24/29, bottom male joint: ST/NS 29/32
Sinónimos:
DA34
About This Item
Productos recomendados
Junta
female joint: ST/NS top24/29
male joint: ST/NS bottom29/32
fabricante / nombre comercial
Quickfit DA 34
disponibilidad
not available in USA and Canada
Descripción general
These adapters connect items with a smaller cone to a piece of glassware with a larger size socket.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)