Documentos clave
Z278432
Ace replacement cap
with hole
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
envase
pk of 48 ea
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 9590-46
Descripción general
Caps with hole fit threaded outer 14/10 joints and, with an O-ring (Z504874), form an "O-RING-CAP SEAL" connection. Size: 20 mm.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)