Z262307
Bomba de vacío de PTFE sólido KNF Laboport®
pumping speed 34 L/min, AC/DC input 230 V AC
Sinónimos:
laboratory vacuum pump, mini diaphragm vacuum pump, mini vacuum pump, vacuum pump
About This Item
Productos recomendados
Características
CE compliant
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
KNF
Parámetros
≤6 torr vacuum
34 L/min pumping speed
L × An × Al
13 in. × 6.7 in. × 8.7 in.
peso
27 lb (12.3 kg)
Descripción general
Características y beneficios
- Solid PTFE headsPTFE coated diaphragm.
- Oil-free operation ensures pumped medium will stay pure.
- New multi-port valve system with Kalrez disks improves flow and reliability.
- Two stages.
- 0 mm I.D. hose barbs on ports.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
Z262307-1EA | 4061833293942 |
Z262307EU-1EA | |
Z262307GB-1EA | |
Z262307FR-1EA | |
Z262307CH-1EA | |
Z262307GE-1EA |