Documentos clave
Z233056
Duran® Erlenmeyer wide-neck flask
capacity 500 mL
Sinónimos:
conical flasks
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiales
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Junta
Joints neck (50)
esterilidad
non-sterile
Características
without cap
envase
pack of 10
fabricante / nombre comercial
DURAN® 212264402
disponibilidad
not available in USA and Canada
Altura
177 mm
capacidad
500 mL
matraz D.E.
105 mm
cuello D.E.
50 mm
Descripción general
With graduations. Meets DIN 12380 standard.
Otras notas
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)