Z232998
Duran® Erlenmeyer wide-neck flask
capacity 50 mL
Sinónimos:
conical flasks
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Junta
Joints neck (34)
esterilidad
non-sterile
Características
without cap
envase
pack of 10
fabricante / nombre comercial
DURAN® 212261705
disponibilidad
not available in USA and Canada
Altura
85 mm
capacidad
50 mL
matraz D.E.
51 mm
cuello D.E.
34 mm
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)