Z231932
Duran® beakers
capacity 10,000 mL, low form
Sinónimos:
211068602
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass 3.3
Características
graduations: no
fabricante / nombre comercial
DURAN®
Schott
disponibilidad
not available in USA and Canada
Al × D.E.
350 mm × 217 mm
capacidad
10,000 mL
Descripción general
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Características y beneficios
• Complies with ISO 3819• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Spout for clean pouring• Fired-on, highly durable white ceramic• Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
Otras notas
Browse all glass beakers
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)