Documentos clave
Z231843
Sigma-Aldrich
Duran® beakers
capacity 250 mL, low form
Sinónimos:
211063604
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiales
borosilicate glass 3.3
Características
graduations
fabricante / nombre comercial
DURAN®
Schott
disponibilidad
not available in USA and Canada
Al × D.E.
95 mm × 69 mm
capacidad
250 mL
Descripción general
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Otras notas
Browse all glass beakers
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
producto comparable
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
Z231843-1EA4061832792033
Z231843-10EA4061826747926