Z231533
Duroplan petri dishes
O.D. × H 100 mm × 20 mm
Sinónimos:
217554804
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
esterilidad
non-sterile
Características
lid
envase
case of 10 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 217554804
disponibilidad
not available in USA and Canada
D.E. × Al
100 mm × 20 mm
placa capacidad
~150 mL
placa diám.
100 mm
tipo de unión
non-treated surface
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)