Documentos clave
Z231525
Duroplan petri dishes
O.D. × H 100 mm × 15 mm
Sinónimos:
217554607
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.14
Materiales
borosilicate glass
esterilidad
non-sterile
Características
lid
envase
pack of 1 ea
case of 10 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 217554607
disponibilidad
not available in USA and Canada
D.E. × Al
100 mm × 15 mm
placa capacidad
~115 mL
placa diám.
100 mm
tipo de unión
non-treated surface
Descripción general
Supplied in pairs as dish and cover. These petri dishes are manufactured to give even distribution of culture media and distortion-free transparency. Meet DIN 12339 standard.
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
Z231525-10EA4061826686621
Z231525-1EA4061826686638