Z220337
Aldrich® Schlenk-type female joint cap
female joint: ST/NS 29/32
About This Item
Productos recomendados
etiqueta
J
K
Junta
female joint: ST/NS29/32
Categorías relacionadas
Descripción general
Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140 deg C.
Ligadura / enlace
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)