Z155861
Medidas graduadas
capacity 500 mL
About This Item
Materiales
stainless steel
Características
graduations
Al × D.E.
117 mm × 95 mm
capacidad
500 mL
peso
16 oz
Descripción general
Standard-weight, spun SS, with handle.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)