Z135631
Burette clamp
single
Sinónimos:
burette clamps, clamp lab, lab clamp
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Descripción general
Noncorroding HDPE. Concealed steel spring and rubber pads prevent slipping. Center clamp tightens to fit standard support rod; 1/2 and 3/8 in. bushings included.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)