Z131261
Nalgene® volumetric flask
volume 250 mL, accuracy: 0.24 mL, translucent polypropylene copolymer (PPCO)
Sinónimos:
nalgene, plastic flask, plastic flasks
About This Item
Productos recomendados
Materiales
long
translucent polypropylene copolymer (PPCO)
Junta
joint threaded neck20mm
esterilidad
non-sterile
Características
accuracy class B (ASTM E288 and ISO Standard 384)
closure type Screw cap
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Nalgene® 4000-0250
intervalo de medición del volumen
250 mL, accuracy: 0.24 mL
capacidad
250 mL
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)