Documentos clave
WHA10347008
Whatman® Grade 8 ruled circles
size 70 mm
Sinónimos:
Whatman filter, Z696250, filter paper, paper filter
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiales
cellulose
Características
Grade 8
envase
pkg of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 10347008
Whatman Article No. 28414640 (US reference)
tamaño
70 mm
peso básico
65
Categorías relacionadas
Descripción general
Filter papre for routine investigations of foreign substances in a variety of sample types.
Características y beneficios
  • White filter paper with printed green lines for optical assessment.
Otras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Información legal
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)