Documentos clave
WHA10310992
Whatman® drying pad
Sinónimos:
Z695513
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
envase
pkg of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 10310992
Whatman Article No. 28414185 (US reference)
An × L
37 mm × 100 mm
Descripción general
Absorbent paper strips for the removal of excess liquids, e.g., from microscope specimens.
Características y beneficios
  • Highly absorbent
Otras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Información legal
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)