Merck
W6985
Octanoic acid-1-13C
API for Clinical Studies
Sinónimos:
Caprylic acid-1-13C
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)613CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
145.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
grado
cGMP
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
índice de refracción
n20/D 1.4284 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
CCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i8+1
Clave InChI
WWZKQHOCKIZLMA-VJJZLTLGSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)