W400408
2-(Methylthio)ethanol
≥99%
Sinónimos:
2-(Methylmercapto)ethanol, 2-Hydroxyethyl methyl sulfide
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Agency
meets purity specifications of JECFA
Ensayo
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.4930 (lit.)
bp
169-171 °C (lit.)
densidad
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
meaty; sulfurous
cadena SMILES
CSCCO
InChI
1S/C3H8OS/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
WBBPRCNXBQTYLF-UHFFFAOYSA-N
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?