Documentos clave
THS06145
ThalesNano MicroCatCart catalyst cartridge system
L × diam. 30 mm × 4 mm, 1% Pt/C
Sinónimos:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Código UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.51
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
ThalesNano THS 06145
L × diám.
30 mm × 4 mm
Información legal
MicroCatCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)