THS04145
ThalesNano MicroCatCart™ catalyst cartridge system
L × diam. 30 mm × 4 mm, 1% Pd/C
Sinónimos:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
ThalesNano THS 04145
L × diám.
30 mm × 4 mm
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)