Documentos clave
TEM-LFH2100AR1.3
Sigma-Aldrich
QUANTIFOIL on London Finder Grids (H2)
Gold Grids, size 200 mesh, pack of 100
Sinónimos:
Electron Microscopy Grids from QUANTIFOIL
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
envase
pack of 100
tamaño
200 mesh
Descripción general
QUANTIFOIL Gold Grids, 200 Mesh, 1.2 micron hole, 2.5 micron period. London Finder Grids (H2), Pitch 127 micron, 200 mesh, 100/pk
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)