TEM-HC400-AU-UL
Ultra-Thin Holey Carbon Film Supported Gold Grids
size 400 mesh, box of 25
About This Item
Productos recomendados
envase
box of 25
tamaño
400 mesh
Descripción general
A 4-6 nm ultra-thin holey carbon film supported grids. Gold grids, 400 Mesh, 25/box
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)