TEM-FFT200CU25
Formvar Supported Copper Thin Bar Square Mesh
size 200 mesh, box of 25
Sinónimos:
FORMVAR SUPPORT FILM THIN BAR SQUARE 200 MESH CU GRIDS
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Productos recomendados
envase
box of 25
tamaño
200 mesh
Descripción general
A 10nm thin film of pure formvar resin supported thin bar square mesh grids. Copper Grid, 200 mesh.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)