TEM-FF150CUUL
Ultrathin Formvar Supported Copper Square Mesh
size 150 mesh, box of 50
Sinónimos:
FORMVAR SQUARE MESH - CU 150 MESH UL 50/BX
About This Item
envase
box of 50
tamaño
150 mesh
Descripción general
A 5-6 nm ultrathin formvar film supported standard copper square mesh grids. Copper grid, 150 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)