TEM-CF400-AU-TH
Carbon Film Supported Gold Square Mesh
Thick, size 400 mesh, box of 50
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
Productos recomendados
envase
box of 50
tamaño
400 mesh
Descripción general
A 10 nm thick film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Gold grid, 400 mesh.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)