TEM-CF150-AU-TH
Carbon Film Supported Gold Square Mesh
Thick, size 150 mesh, box of 50
About This Item
envase
box of 50
tamaño
150 mesh
Descripción general
A 10 nm thick film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Gold grid, 150 mesh.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)