Documentos clave
TEM-CF150AU
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Gold Square Mesh
size 150 mesh, box of 25
Sinónimos:
CARBON FILM 150# GOLD 25/PK
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
envase
box of 25
tamaño
150 mesh
Descripción general
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Gold grid, 150 mesh.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)