SYNF641460
Synthware™ pressure equalizing funnel with high vacuum valve
60 mL, joint: ST/NS 14/20, valve size 0-4 mm
Sinónimos:
Synthware F671425, dropping funnel
About This Item
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F641460
capacidad
60 mL
60 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
With PTFE extended tip valve for semi-needle valve adjustment.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)