Documentos clave
SYNF471100
Synthware Squibb-style separatory funnel with PTFE stopcock and PTFE stopper
100 mL, top joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
Synthware F47110, glass separatory funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS top14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F471100
capacidad
100 mL
100 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Supplied with a Glass or PTFE stopper
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
SYNF471100-1EA4061832194592