Documentos clave
SYNF464100
Synthware storage flask with standard taper side arm
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40, valve size 0-4 mm
Sinónimos:
Synthware F464100, round flask with side arm
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiales
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F464100
capacidad
100 mL
válvula tamaño
0-4 mm
Descripción general
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)