Documentos clave
SYNF282035M
Synthware fritted gas dispersion tube with 90 degree angle
disc diam. 20 mm, porosity: medium, stem O.D. × L 8 mm × 150 mm
Sinónimos:
Synthware F282035M, glass gas dispersion tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Materiales
colorless tube
glass tube
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F282035M
disco diám.
20 mm
vástago D.E. × Al
8 mm × 150 mm
Descripción general
The 90° angle permits bubbles to be spread over a large area. Stem is 8 mm O.D. × 150 Length; XC stands for extra coarse porosity
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)