Documentos clave
SM25100105
Sigma-Aldrich
SmartPor, alumina membrane
thickness 100 μm, pore diameter 25 nm, pore size 65 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 5 pieces
About This Item
Fórmula lineal:
Al
Código UNSPSC:
12352200
tamaño de poro:
25 nm pore diameter
65 nm (interpore distance)
descripción
Pore geometry: trigonal arrangement
envase
pkg of 5 pieces
tamaño
10 mm × 10 mm
grosor
100 μm
tamaño de poro
25 nm pore diameter
65 nm (interpore distance)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)