SLW718342R
Pyrex® Pestle
glazed finish, L 110 mm
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 718342R
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
fabricante / nombre comercial
718342R
SciLabware
Longitud
110 mm
Descripción general
- Ideal for crushing solids into powders for easier handling
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
- Available in a rough or glazed finish
- For use with Pyrex Mortars
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)