SLW718242
Pyrex® Mortar
120 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 718242
About This Item
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
718242
SciLabware
Altura
75 mm
D.E.
100 mm
capacidad
120 mL
Descripción general
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
- For use with Pyrex Pestle
- Ideal for preparing compounds, mixing and grinding powders
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)