Documentos clave
SLW5810/4
Pyrex® Vacuum filtration system for 47 mm membranes
conical flask only
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 5810/4
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
esterilidad
non-sterile
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
5810/4
SciLabware
Descripción general
Parts for vacuum filtration system for 47 mm membranes
  • Fully autoclavable
  • Ideal for microbiology
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)