SLW4980-4L
Pyrex® Erlenmeyer flask, heavy duty, narrow neck
4000 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 4980-4L
About This Item
Productos recomendados
Materiales
Pyrex flask
flat bottom
Junta
joint neckNARROW-NECK
esterilidad
non-sterile
Características
graduated
without cap
heavy duty
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 4980-4L
Altura
360 mm
cuerpo D.E.
206 mm
capacidad
4,000 mL
4000 mL
4000 mL
cuello D.I.
43 mm
tamaño tapón
43
Adaptador
narrow neck
Descripción general
- Mechanically stronger than standard flasks
- Designed for longer life and increased user safety
- Reinforced rims to reduce chipping and breakage
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)