SLW4536/45D
Pyrex® High temperature pouring ring
thread fits 45 mm
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 4536/45D
About This Item
Productos recomendados
Materiales
red ETFE
fabricante / nombre comercial
4536/45D
SciLabware
Adaptador
thread fits 45 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
- For use with 1516, 1517, 1518, 1519 and 1520 series bottles
- Ideal for applications involving high temperatures
- Red coloured ethylene-tetrafluoroethylene pouring ring
- Withstands hot air sterilisation up to 180 deg. C
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)