SLW4516/80D
Pyrex® Pouring ring for Media-lab bottle
clear, 80 mm
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 4516/80D
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear
polypropylene
fabricante / nombre comercial
4516/80D
SciLabware
Adaptador
80 mm
Descripción general
- For use with 1516, 1517, 1518, 1519 1520, 1523 and 1524 series bottles
- Ensures drip-free pouring
- Clear polypropylene pouring ring
- Withstands autoclaving up to 140 deg. C
Características y beneficios
• For use with 1516, 1517, 1518, 1519 1520, 1523 and 1524 series bottles• Ensures drip-free pouring• Clear polypropylene pouring ring• Withstands autoclaving up to 140 °C
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)