Documentos clave
SLW4506/45F
Pyrex® Screwcaps for Media-lab bottle
yellow, thread 45 mm
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 4506/45F
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiales
polypropylene
yellow
fabricante / nombre comercial
4506/45F
SciLabware
rosca
45 mm
Descripción general
  • For use with SLW1516, SLW1517, SLW1518, SLW1519, SLW1520, SLW1523 and SLW1524 series bottles
  • Polypropylene plug seal cap ideal for media preparation work
  • Autoclavable up to 140 deg. C
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)