SLW4503/60
Pyrex® Culture tube caps with insert
thread size 60 mm
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 4503/60
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
tamaño de rosca
60 mm
fabricante / nombre comercial
4503/60
SciLabware
Características y beneficios
- PBT cap with PTFE faced cap liner
- Withstands hot air sterilisation up to 180 °C
- Autoclavable
- Cap liner is ethylene propylene with PTFE face for chemical resistance.
Otras notas
Cap and insert only.
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
SLW4503/60-5EA | 4061832442433 |