Documentos clave
SLW3722/06M
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
4000 mL, disc diam. 120 mm, porosity grade 3
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 3722/06M
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
fabricante / nombre comercial
3722/06M
SciLabware
capacidad
4000 mL
4000 mL
disco diám.
120 mm
tamaño de poro
grade 3 porosity
Descripción general
The 175mm sintered discs fitted to these funnels are manufactured from the same 3.3 expansion borosilicate glass as the funnel bodies, making these funnels suitable to be used with a wide range aggressive chemicals.
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
SLW3722/06M-1EA4061832441894