Documentos clave
SLW3460/02M
Pyrex® Centrifuge tubes
graduated, conical base, 15 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 3460/02M
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiales
conical base
Características
graduated
fabricante / nombre comercial
3460/02M
SciLabware
cuello D.I.
17 mm
capacidad
15 mL
Descripción general
  • Centrifuge tube with white enamel graduations
  • Graduated 0 - 3ml in 0.1ml divisions and 3 - 10ml in 0.5ml divisions
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Can be centrifuged up to 3000 RCF values
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)