SLW3295/08
Pyrex® Burettes, class B with PTFE key
100 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 3295/08
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
PTFE key
Características
graduations 0.20 mL
fabricante / nombre comercial
3295/028
SciLabware
Longitud
870 mm
capacidad
100 mL
Descripción general
- Complies with ISO 385
- Fitted with interchangeable PTFE keys for grease-free performance, with 1.5mm bore
- White enamel graduations for good visibility with dark coloured solutions
- Manufactured from borosilicate glass for increased chemical resistance
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)