SLW1470/10D
Pyrex® Crystallizing dish, flat bottom
500 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1470/10D
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
flat bottom
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1470/10D
diám. × Al
115 mm × 65 mm
capacidad
500 mL
Descripción general
- Complies to DIN 12337
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- Suitable for use up to 400°C
- Chemically and thermally resistant
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)