Key Documents
SLW1200/12D
Pyrex® Kjeldahl flask
plain neck
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1200/12D
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiales
Pyrex flask
round bottom
single-neck
Características
plain neck
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
1200/12D
SciLabware
Altura
325 mm
bulbo diám.
101 mm
capacidad
500 mL
500 mL
cuello D.I. × D.E.
30 mm × 34 mm
Descripción general
  • Suitable for the determination of nitrogen etc.
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Withstands high temperatures
  • Resistant to chemical corrosion
Características y beneficios
• Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)• Used for the determination of nitrogen by the Kjeldahl method•
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)