SLW1170/14D
Pyrex® Büchner filter with plain side arm
capacity 5000 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1170/14D
About This Item
Productos recomendados
Materiales
Pyrex flask
flat bottom flask
Junta
joint ST/NS neck68 mm I.D.
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1170/14D
Altura
385 mm
cuerpo diám.
220 mm
capacidad
5000 mL
cuello D.I.
68 mm
Descripción general
- Complies with ISO 6556
- Büchner type flasks for vacuum filtration
- Heavy walls provide increased mechanical strength
- ′Studded′ base to minimise surface abrasion
- With integral glass side-arm to accept 9mm bore flexible tubing
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)