SLW1137/13M
Pyrex® Erlenmeyer flask, graduated with SVL screwcaps
capacity 25 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1137/13M
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PBT cap
PTFE seal
Pyrex flask
flat bottom
Junta
joint neck SVL 22
esterilidad
non-sterile
Características
graduated
with cap
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1137/13M
cuerpo D.E.
42 mm
tamaño del tapón
22
capacidad
25 mL
matraz Al
76 mm
Descripción general
- Ideal for storage of culture specimens and media
- PBT screwcaps with PTFE faced sealing disc
- Erlenmeyer pattern
- Manufactured from Pyrex® borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
- White enamel graduations and marking spot
- Graduated to full capacity
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)