Documentos clave
SLW1135/20D
Pyrex® Culture flask, narrow mouth, rimless
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1135/20D
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
Materiales
Pyrex flask
straight neck transparent borosilicate glass flask
esterilidad
non-sterile
Características
without cap
envase
pack of 5 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1135/20D
Altura
183 mm
cuerpo D.E.
105 mm
cuello D.E.
38 mm
volumen de trabajo
500 mL
tipo de unión
non-treated surface
Descripción general
  • Ideal for use in preparation of cultures
  • Compatible with shaker equipment
  • Long, rimless tube neck for use with 4540/38P and 4550/38P closures
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass with white enamel markings
  • Compatible with either Aluminium or polypropylene closures
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
I7379-100G4061833858202
I01000004061833835876
I0899-25G4061833620991
PHR1797-1G4061835080335
Y0000893-1EA
1338007-200MG4061838729682
BP9324061835278718
I7379-25G4061832091556
I7379-5G4061833858219
I-902-1ML4061833835838
I0100000-1EA
I0100000-50MG
Y00008934061833805510
I0899-5G4061833847305
SLW1135/20D-5EA4061832436500